Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen, Wide-mouth Carboy med håndtag
Description
Opbevar og transporter faste stoffer, pulvere og væsker vha Thermo Scientific™ Nalgene™ Bredmundende autoklaverbare polypropylen-carboys med håndtag. Disse holdbare, naturlige polypropylen (PP) karboyer har en praktisk bred åbning for at fremme nem rengøring og dispensering. De brede skulderhåndtag gør det nemt at bære og hælde, selv med behandskede hænder.
- Gradueret til at indeholde i 1 gal. og 5 L intervaller for brugervenlighed
- Bred åbning kan rumme overhead mixere
- Autoklaverbar
- Lækagesikker† hvid polypropylen 100 mm skruelukninger
Spécification
Spécification
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 5,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukkestørrelse | 100-415 mm |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 282 mm |
| Til brug med (applikation) | Forberedelse af medier/buffere , Opbevaring af medier/buffere, Opbevaring, Transportation (Transport) |
| Gradueringer | Gradueret til at indeholde i 5 L/1 gal. stigninger |
| Højde (metrisk) med lukning | 483 mm |
| Afficher plus |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.