Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuumkolbe af polypropylen
Beskrivelse
Udskift glasflasker med Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuumkolbe af polypropylen, støbt i ét stykke til fuld vakuumservice med vinklet rør for at forhindre væltning. Denne brudsikre, autoklaverbare kolbe kan modstå vakuum til 30 tommer. Hg gør det til et værdifuldt bidrag til dit laboratoriesikkerhedsprogram.
- Tubulation ved 45° vinkel forhindrer væltning, når slangen er monteret
- Adapter med modhager accepterer 1/4 til 3/8″ ID-slange (slange sælges separat)
- Ovalt markeringsområde for nem mærkning
- Halsstørrelse til at passe til standard propstørrelser (prop medfølger ikke)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 57,4 oz. |
| Oversigt | Vakuumkolbe, polypropylen, 1700 ml; Kolbefiltrering PP 2000mL |
| Kapacitet (metrisk) | 1700 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. sag | 1 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukkestørrelse | Stopper nr. 10 |