Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuumkolbe af polypropylen
Artikelnummer. 10020681
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
1700 mL
Lukkestørrelse:
Stopper No. 7
Stopper nr. 10
Stopper nr. 8
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10020681
Brand: Thermo Scientific™ DS41010500
Udskift glasflasker med denne kolbe, støbt i ét stykke til fuld vakuumservice med vinklet tubulering for at forhindre væltning.
Udskift glasflasker med Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuumkolbe af polypropylen, støbt i ét stykke til fuld vakuumservice med vinklet rør for at forhindre væltning. Denne brudsikre, autoklaverbare kolbe kan modstå vakuum til 30 tommer. Hg gør det til et værdifuldt bidrag til dit laboratoriesikkerhedsprogram.
  • Tubulation at 45° angle prevents tipping when hose is attached
  • Barbed adapter accepts 1/4 to 3/8″ I.D. tubing (tubing sold separately)
  • Oval marking area for ease of labeling
  • Neck sized to fit standard stopper sizes (stopper not included)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Oversigt Vacuum Flask, polypropylene, 500mL; Flask Filtering PP 500mL
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Polypropylene
nr. pr. sag 1
nr. pr. pakke 1
Autoklaverbar Autoclavable
Lukkestørrelse Stopper No. 7