Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen med silikoneforing, portet Biotainer Flaske og Carboy lukning
Beschreibung
Disse to- og treportede lukninger er designet til aseptisk at håndtere løsninger inden for biofarmaceutiske, bioteknologiske og laboratorievæskeoverførselsapplikationer. Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ flasker og carboys. Med animalsk afledt komponentfri (ADCF ) komponenter, inklusive tætninger, der er lydsvejset til hætten, og lækagesikre lukninger, sikkerhed for højt værdiindhold garanteres under væskeoverførsel. Med ADCF komponenter, herunder tætninger, der er lydsvejset til hætten og lækagesikre† lukninger, sikkerhed af høj værdi indhold garanteres under væskeoverførsel.
Optimal kvalitet
- Lavet med USP Klasse VI-harpikser, der er ikke-cytotoksiske, ikke-pyrogene, ikke-mutagene og animalske komponentfrie (ADCF ) for at sikre lagret materiales integritet
- Fremstillet i ISO 14644-1 Klasse 7 rent rum og pakket ind ISO Klasse 4 renrum
- Dobbeltpose i varmeforseglede poser, så hætter er klar til brug i dit arbejdsgang ved indgangen til et rent rum
Gennemtænkt kasketdesign
- Lækagesikker lukning med praktisk talt strimmelsikker gevind betyder ingen risiko for tabt prøve under håndtering, opbevaring eller transport
- Ultralydssvejsede foringer sikrer, at de bliver på plads og ikke risikerer indeholdt produktkontamination
- Lavet med samme materialer som vores Biotainer flasker og carboy-lukninger for at muliggøre lettere validering i væskeoverførselsprocesser og brug ned til -40 °C
- Passer til 1L til 20L Biotainer flaske og carboys i PC og PETG
Service og support
- Skift notifikationer: Overholdelse af ISO 13485:2003 og cGMP-krav betyder, at ændringer i fremstillingsprocedurer, emballage og produktspecifikationer alle er dokumenterede og sporbare. Sørg for, at du modtager meddelelser om eventuelle ændringer, registrer dig på www.thermoscientific.com/notifications
- Certifikater: Harpikser er Drug Master File (DMF) registreret til at opfylde en række regulatoriske specifikationer, og Certificates of Compliance (CoC) er tilgængelige på www.thermoscientific.com/certificates
- Valideringsstøtte: Omfattende information er tilgængelig ved at kontakte os på rocregsupport@thermoscientific.com
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | FDA 21 CFR 177.1315; USP <>661 Biologisk og Fysiokemisk Test for Plastbeholdere; EP 2.6.9 Modificeret unormal toksicitetstest; EP 3.1.5 PE for parenterale og optalmiske lægemidler; EP 3.1.9 Silikonelastomer til slanger og lukninger |
| Lukkestørrelse | 48 mm |
| Oversigt | Porteret Biotainer Flaske- og Carboy-lukninger, 3 porte |
| Dimensioner (L x B) | 2 x 1/4 tommer. (6,36 mm) og 1 x 3/16 in. (4,76 mm) Port ID |
| Til brug med (udstyr) | 1L til 20L Biotainer flaske og carboys i PC og PETG |
| Materiale | Polypropylen, Silikone |
| nr. pr. sag | 4/Cs. |
| nr. pr. pakke | 4 Pk. |
| Produkttype | Lukning |
Note:† Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.