Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen Copolymer (PPCO) skilletragte med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4525026
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10238970
Brand: Thermo Scientific™ 43000125
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør en række forskellige laboratorieopgaver med kemisk inerte, gennemskinnelige og autoklaverbare polypropylen-skilletragte.
Udfør en række forskellige væskefaseseparationer med gennemskinnelige og autoklaverbare Thermo Scientific™ Nalgene™ Skilletragte af polypropylencopolymer (PPCO). God kemisk kompatibilitet med en bred vifte af laboratorieopløsninger involveret i væske-væske ekstraktioner. Polypropylen lukning og TFE stophane kræver ingen smøring. Disse skilletragte er slagfaste og splinter ikke eller splintres, hvilket gør dem til et værdifuldt aktiv for laboratoriesikkerhedsprogrammer.
Features:
  • Separation lines between immiscible liquids are easily observed
  • Phase interface is observable down to the stopcock
  • TFE stopcocks need no lubrication, allowing for easier handling and operation
  • Funnel is chemically compatible with a wide range of lab reagents
  • Autoclavable/Leakproof
Includes:
  • Polypropylene funnel, Teflon™ TFE stopcock and housing, polypropylene screw closure
Ordering Information:
  • For replacement stopcock, order Cat. No. 714301-1025
Notes:
  • Funnels are susceptible to softening and swelling from extended exposure to aggressive solvents though the effect is reversible.
  • Stem lengths, 65mm. Autoclavable except for stopcock assembly, which is easily removed for chemical sterilization.
  • Autoclavable except for stopcock assembly, which is easily removed and chemically sterilized.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Materiale Polypropylene Copolymer (PPCO)
Højde (metrisk) 258 mm
Oversigt 26mm
Mængde 1/Pk.; 6/Cs.
Produkttype Separatory Funnel
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.