Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen Copolymer (PPCO) skilletragte med lukning
Artikelnummer. 15961631
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15961631 1000 ml Pakke med 4
10238970 125 ml Hver
15941631 250 ml Pakke med 4
15951631 500 ml Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15961631 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 43001000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3505.00 DKK
    2934.00 DKK / Pakke med 4
    Spare 571.00 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Udfør en række forskellige laboratorieopgaver med kemisk inerte, gennemskinnelige og autoklaverbare polypropylen-skilletragte.
Udfør en række forskellige væskefaseseparationer med gennemskinnelige og autoklaverbare Thermo Scientific™ Nalgene™ Skilletragte af polypropylencopolymer (PPCO). God kemisk kompatibilitet med en bred vifte af laboratorieopløsninger involveret i væske-væske ekstraktioner. Polypropylen lukning og TFE stophane kræver ingen smøring. Disse skilletragte er slagfaste og splinter ikke eller splintres, hvilket gør dem til et værdifuldt aktiv for laboratoriesikkerhedsprogrammer.
Funktioner:
  • Adskillelseslinjer mellem ikke-blandbare væsker kan let observeres
  • Fasegrænsefladen kan observeres helt ned til afbrydelseshanen
  • TFE-stophaner behøver ingen smøring, hvilket gør håndtering og betjening lettere
  • Tragten er kemisk kompatibel med en bred vifte af laboratoriereagenser
  • Autoklavabel/Lækagetæt
Inkluderer:
  • Polypropylen tragt, Teflon™ TFE stophane og hus, polypropylen skruelukning
Bestillingsoplysninger:
  • For udskiftning af stophane, bestil Cat. Nr. 714301-1025
Noter:
  • Tragte er modtagelige for blødgørelse og hævelse ved længerevarende eksponering for aggressive opløsningsmidler, selvom effekten er reversibel.
  • Stanglængder, 65 mm. Autoklavérbare undtagen stophane-samlingen, som let kan fjernes til kemisk sterilisering.
  • Autoklavérbar undtagen stophane-samling, som let kan fjernes og steriliseres kemisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Materiale Polypropylen Copolymer (PPCO)
Højde (metrisk) 371 mm
Oversigt 53 mm lukning
Mængde 1/Pk.; 4/Cs.
Produkttype Separatorisk tragt
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.