Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen Copolymer (PPCO) skilletragte med lukning
Beskrivelse
Udfør en række forskellige væskefaseseparationer med gennemskinnelige og autoklaverbare Thermo Scientific™ Nalgene™ Skilletragte af polypropylencopolymer (PPCO). God kemisk kompatibilitet med en bred vifte af laboratorieopløsninger involveret i væske-væske ekstraktioner. Polypropylen lukning og TFE stophane kræver ingen smøring. Disse skilletragte er slagfaste og splinter ikke eller splintres, hvilket gør dem til et værdifuldt aktiv for laboratoriesikkerhedsprogrammer.
Funktioner:
- Adskillelseslinjer mellem ikke-blandbare væsker kan let observeres
- Fasegrænsefladen kan observeres helt ned til afbrydelseshanen
- TFE-stophaner behøver ingen smøring, hvilket gør håndtering og betjening lettere
- Tragten er kemisk kompatibel med en bred vifte af laboratoriereagenser
- Autoklavabel/Lækagetæt
Inkluderer:
- Polypropylen tragt, Teflon™ TFE stophane og hus, polypropylen skruelukning
- For udskiftning af stophane, bestil Cat. Nr. 714301-1025
- Tragte er modtagelige for blødgørelse og hævelse ved længerevarende eksponering for aggressive opløsningsmidler, selvom effekten er reversibel.
- Stanglængder, 65 mm. Autoklavérbare undtagen stophane-samlingen, som let kan fjernes til kemisk sterilisering.
- Autoklavérbar undtagen stophane-samling, som let kan fjernes og steriliseres kemisk.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Materiale | Polypropylen Copolymer (PPCO) |
| Højde (metrisk) | 347 mm |
| Oversigt | 43 mm lukning |
| Mængde | 1/Pk.; 4/Cs. |
| Produkttype | Separatorisk tragt |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.