Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen Copolymer (PPCO) skilletragte med lukning
Artikelnummer. 15941631
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15941631 250 ml Pakke med 4
10238970 125 ml Hver
15951631 500 ml Pakke med 4
15961631 1000 ml Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15941631 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 43000250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2395.00 DKK
    2148.30 DKK / Pakke med 4
    Spare 246.70 DKK
    10% Slukket
På lager
Udfør en række forskellige laboratorieopgaver med kemisk inerte, gennemskinnelige og autoklaverbare polypropylen-skilletragte.
Udfør en række forskellige væskefaseseparationer med gennemskinnelige og autoklaverbare Thermo Scientific™ Nalgene™ Skilletragte af polypropylencopolymer (PPCO). God kemisk kompatibilitet med en bred vifte af laboratorieopløsninger involveret i væske-væske ekstraktioner. Polypropylen lukning og TFE stophane kræver ingen smøring. Disse skilletragte er slagfaste og splinter ikke eller splintres, hvilket gør dem til et værdifuldt aktiv for laboratoriesikkerhedsprogrammer.
Features:
  • Separation lines between immiscible liquids are easily observed
  • Phase interface is observable down to the stopcock
  • TFE stopcocks need no lubrication, allowing for easier handling and operation
  • Funnel is chemically compatible with a wide range of lab reagents
  • Autoclavable/Leakproof
Includes:
  • Polypropylene funnel, Teflon™ TFE stopcock and housing, polypropylene screw closure
Ordering Information:
  • For replacement stopcock, order Cat. No. 714301-1025
Notes:
  • Funnels are susceptible to softening and swelling from extended exposure to aggressive solvents though the effect is reversible.
  • Stem lengths, 65mm. Autoclavable except for stopcock assembly, which is easily removed for chemical sterilization.
  • Autoclavable except for stopcock assembly, which is easily removed and chemically sterilized.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Materiale Polypropylene Copolymer (PPCO)
Højde (metrisk) 321 mm
Oversigt 33mm
Mængde 1/Pk.; 4/Cs.
Produkttype Separatorisk tragt
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.