Få mere at vide
Udskiftning af stophanesamling til Nalgene™ Skilletragte i polypropylen med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10438802
Til brug med (udstyr):
Nalgene™ 4300- og 4301- Skilletragte
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10438802
Brand: Thermo Scientific Nalgene 7143011025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør en række forskellige laboratorieopgaver med kemisk inert, gennemskinnelig og autoklaverbar Thermo Scientific™ Nalgene™ Skilletragte i polypropylen.
Dette er en reservedel til Nalgene™ 4300- og 4301- Skilletragte.
Udfør en række forskellige laboratorieopgaver med kemisk inert, gennemskinnelig og autoklaverbar Thermo Scientific™ Udskiftning af stophanesamling til Nalgene™ Skilletragte i polypropylen med lukning. Lukningen har fremragende kemikalieresistens og kræver ingen smøring.
Funktioner:
  • Adskillelseslinjer mellem ikke-blandbare væsker kan let observeres
  • Fasegrænsefladen kan observeres ned til stophanen
  • TFE stophaner behøver ingen smøring, hvilket muliggør lettere håndtering og betjening
  • Tragt er kemisk kompatibel med en lang række laboratoriereagenser
  • Autoklaverbar/lækagesikker
Inkluderer:
  • Polypropylentragt, TFE stophane og hus, polypropylen skruelukning
Bestillingsoplysninger:
  • For udskiftning af stophane bestilles kat. nr. 714301-1025
Bemærkninger:
  • Tragter er modtagelige for blødgøring og hævelse ved længere tids eksponering for aggressive opløsningsmidler, selvom effekten er reversibel.
  • Stængelængder, 65 mm. Autoklaverbar undtagen stophanesamling, som let kan fjernes til kemisk sterilisering.
  • Autoklaverbar med undtagelse af stophanen, som let kan fjernes og steriliseres kemisk.
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale TFE
Oversigt Udskiftning Teflon Stophanesamling
Til brug med (udstyr) Nalgene™ 4300- og 4301- Skilletragte