Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen, udskiftning af koblingsindsatser, lige-gennem kobling, 3/8 tommer
Mængde:
Tilfælde af 6
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
Fremme hurtigere installation vha Thermo Scientific™ Nalgene™ Udskiftningskoblingsindsatser af polypropylen til hurtig-/påfyldningsventilationslukninger, som understøtter enhåndsforbindelse og afbrydelse, når de påføres sammenkoblede koblingskroppe. Udskiftningskoblingsindsatser med modhager med modhager til brug med Nalgene Hurtig påfyldning/udluftningslukninger.
- Til brug med Nalgene Hurtig påfyldning/udluftningslukninger
- Fremmer færre lækagepunkter og korte samlinger
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Lige igennem koblingsindsats |
| Diameter (engelsk) Indvendig slange | 3/8 tommer |
| Diameter (metrisk) indvendig slange | 9.53 mm |
| Til brug med (udstyr) | Nalgene Hurtig påfyldning/udluftningslukninger |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. sag | 6/Cs. |
| nr. pr. pakke | 6 Pk. |
| Produkttype | Indsæt |
| Mængde | Tilfælde af 6 |