Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen, rektangulær vogn med lukning
Artikelnummer. 12701538
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
9 L
20 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12701538 9 L Pakke med 6
10507921 9 L Hver
10548301 20 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12701538 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 22120020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5295.00 DKK
    4998.84 DKK / Pakke med 6
    Spare 296.16 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Til brug med: Opbevar opløsninger og håndter store mængder pulvere og andre faste prøver; Autoklaverbar; Lukkemateriale: Polypropylen; Farve: Hvid
Opbevar opløsninger og håndter store mængder pulver og andre faste prøver med Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulære polypropylen-carboys med lukning. Med et pladsbesparende design, en bred mundåbning til påfyldning og rengøring og et robust håndtag i rustfrit stål, er disse carboys hårde, gennemsigtige og autoklaverbare.
Funktioner:
  • Bred åbning til nem påfyldning, overførsel og rengøring af kardeller
  • Støbt i gradueringer i intervaller på 1 gallon og 5 L for nem dispensering
  • Håndtag i rustfrit stål for nem transport af containere
  • Autoklaverbar, gradueret og tæt†
Inkluderer:
  • Polypropylen skruelukning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 2,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 9 L
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 100-415 mm
Farve Hvid
Dimensioner (L x B x H) 9 x 6 x 14 tommer. (220 x 153 x 360 mm)
Til brug med (applikation) Forberedelse af medier/buffere ​, Opbevaring af medier/buffere, Opbevaring, Transportation (Transport) ​
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 6/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Rektangulær Carboy
Sterilitet Ikke steril
Workflow-trin Upstream procesløsningslagring. Upstream-validering
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.