Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen, rektangulær vogn med lukning
Beskrivelse
Opbevar opløsninger og håndter store mængder pulver og andre faste prøver med Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulære polypropylen-carboys med lukning. Med et pladsbesparende design, en bred mundåbning til påfyldning og rengøring og et robust håndtag i rustfrit stål, er disse carboys hårde, gennemsigtige og autoklaverbare.
Funktioner:
- Bred åbning til nem påfyldning, overførsel og rengøring af kardeller
- Støbt i gradueringer i intervaller på 1 gallon og 5 L for nem dispensering
- Håndtag i rustfrit stål for nem transport af containere
- Autoklaverbar, gradueret og tæt†
Inkluderer:
- Polypropylen skruelukning
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 5,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukkestørrelse | 100-415 mm |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B x H) | 13 x 9 x 16 in. (320 x 229 x 399 mm) |
| Til brug med (applikation) | Forberedelse af medier/buffere , Opbevaring af medier/buffere, Opbevaring, Transportation (Transport) |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. sag | 4/Cs. |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.