Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen, Quick Action Spigot
Artikelnummer. 10652561
Skift visning
Polypropylen
Artikelnummer.
10652561 Polypropylen
1 options
Artikelnummer. 10652561 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 64220010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    389.92 DKK
    265.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 124.45 DKK
    31% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til brug med:Nalgene carboys
Stop dryp og behold din Nalgene carboys i tjeneste i årevis med disse Thermo Scientific™ Nalgene™ Hurtig udskiftningsstuds af polypropylen. Inkluderer en HDPE-slangeadapter, der accepterer slanger med 1/4 eller 5/16 tommer. ID for øget alsidighed.
Funktioner:
  • Spigot uden slangeadapter accepterer 5/8″ (1,6 cm) ID-slange
  • Leveres med HDPE-adapter til brug med 1/4 in. eller 16/5 in. (0,6 eller 0,8 cm) rør
Bemærkninger:
  • Adskil tappen før autoklavering; slangeadapteren kan ikke autoklaveres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oversigt Quick-Action Spigot PP fits 1-1/8 in. spigot boss for carboys 1-1/8 inch
Diameter (engelsk) Indvendig slange 5/8 in. (includes adapter for 1/4 or 5/16 in. tubing)
Diameter (metrisk) indvendig slange 1.6 cm (includes adapter for 0.6 or 0.8 cm tubing)
Til brug med (udstyr) Nalgene Carboys
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Spigot
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.