Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen probe adapter lukning
Beskrivelse
Få kontrolleret adgang til det indre af dyrkningskar. Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen probeadapterlukning giver mulighed for indsættelse af 7 til 14 mm diameter prober i dyrkningsbeholdere med 38-430 halsfinish.
- Støbt af autoklaverbar polypropylen, klar til intern sterilisering
- Inkluderer en silikonepakning for at sikre en tæthed† forsegle
- Tillader indsættelse af prober med en diameter på 7 til 14 mm i 1 og 12 L dyrkningsbeholdere
- Ideel til brug med enhver Nalgene flaske eller dyrkningskar med en 38-430 hals finish
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Lukkestørrelse 38-430 |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Nalgene Kulturkar og -flasker |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukketype | Probe adapter |
| Lukkestørrelse | 38-430 mm |
| Mængde | Tilfælde af 2 |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelse.Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.