Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen pulvertragte
Diameter (metrisk) Øverst:
64 mm
79 mm
100 mm
145 mm
Kapacitet (metrisk):
68 ml
115 ml
243 ml
716 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
Overfør pulvere med Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen pulvertragte. Parallel frempind minimerer brodannelse af pulver, og udvendige ribber forhindrer luftlåse. Dette brudsikre alternativ til glas er kemikalieresistent over for en lang række laboratoriekemikalier og reagenser og kan yde et værdifuldt bidrag til laboratoriesikkerhedsprogrammer.
- Polypropylene is break-resistant and chemically compatible with a wide variety of lab reagents
- Suitable for general lab use, it is a durable replacement for glass funnels
- Autoclavable
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 64 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 68 ml |
| Diameter (metrisk) stilk | 17 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 67 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | Funnel Powder PP 65mm |
| Længde (metrisk) stilk | 22mm |
| Mængde | 12/Pk.; 36/Cs. |