Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen pulvertragte
Artikelnummer. 10586931
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
64 mm
79 mm
100 mm
145 mm
Kapacitet (metrisk):
68 ml
115 ml
243 ml
716 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 4
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10586931 100 mm 243 ml Pakke med 6
10545211 64 mm 68 ml Pakke med 12
10376371 79 mm 115 ml -
10306281 145 mm 716 ml Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10586931 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 42520100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00 DKK
    274.19 DKK / Pakke med 6
    Spare 285.81 DKK
    51% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Overfør pulver med disse pulvertragte. Parallel frempind minimerer brodannelse af pulver, og udvendige ribber forhindrer luftlåse. Et brudsikkert alternativ til glas.
Overfør pulvere med Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen pulvertragte. Parallel frempind minimerer brodannelse af pulver, og udvendige ribber forhindrer luftlåse. Dette brudsikre alternativ til glas er kemikalieresistent over for en lang række laboratoriekemikalier og reagenser og kan yde et værdifuldt bidrag til laboratoriesikkerhedsprogrammer.
  • Polypropylen er brudresistent og kemisk kompatibel med en bred vifte af laboratoriereagenser
  • Velegnet til almindeligt laboratoriebrug, er det en holdbar erstatning for glastragte
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 100 mm
Kapacitet (metrisk) 243 ml
Diameter (metrisk) stilk 23 mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 105 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Skorstenkrudt PP 100 mm
Længde (metrisk) stilk 34 mm
Mængde 6/Pk.; 24/Cs.