Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen pulvertragte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10545211
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
64 mm
79 mm
100 mm
145 mm
Kapacitet (metrisk):
68 ml
115 ml
243 ml
716 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 4
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Kapacitet (metrisk) unitSize
10545211 64 mm 68 ml Pakke med 12
10376371 79 mm 115 ml -
10586931 100 mm 243 ml Pakke med 6
10306281 145 mm 716 ml Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10545211 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 42520065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    370.00 DKK
    360.62 DKK / Pakke med 12
    Spare 9.38 DKK
    2% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Overfør pulver med disse pulvertragte. Parallel frempind minimerer brodannelse af pulver, og udvendige ribber forhindrer luftlåse. Et brudsikkert alternativ til glas.
Overfør pulvere med Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen pulvertragte. Parallel frempind minimerer brodannelse af pulver, og udvendige ribber forhindrer luftlåse. Dette brudsikre alternativ til glas er kemikalieresistent over for en lang række laboratoriekemikalier og reagenser og kan yde et værdifuldt bidrag til laboratoriesikkerhedsprogrammer.
  • Polypropylene is break-resistant and chemically compatible with a wide variety of lab reagents
  • Suitable for general lab use, it is a durable replacement for glass funnels
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 64 mm
Kapacitet (metrisk) 68 ml
Diameter (metrisk) stilk 17 mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 67 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Funnel Powder PP 65mm
Længde (metrisk) stilk 22mm
Mængde 12/Pk.; 36/Cs.