Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen pulvertragte
Diameter (metrisk) Øverst:
64 mm
79 mm
100 mm
145 mm
Kapacitet (metrisk):
68 ml
115 ml
243 ml
716 ml
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 12
Pakke med 4
Pakke med 6
Descrizione
Overfør pulvere med Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen pulvertragte. Parallel frempind minimerer brodannelse af pulver, og udvendige ribber forhindrer luftlåse. Dette brudsikre alternativ til glas er kemikalieresistent over for en lang række laboratoriekemikalier og reagenser og kan yde et værdifuldt bidrag til laboratoriesikkerhedsprogrammer.
- Polypropylene is break-resistant and chemically compatible with a wide variety of lab reagents
- Suitable for general lab use, it is a durable replacement for glass funnels
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Diameter (metrisk) Øverst | 79 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 115 ml |
| Diameter (metrisk) stilk | 18 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 85 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | Funnel Powder PP 80mm |
| Længde (metrisk) stilk | 30 mm |
| Mængde | 12/Pk.; 36/Cs. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto