Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen pulvertragte
Beskrivelse
Overfør pulvere med Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen pulvertragte. Parallel frempind minimerer brodannelse af pulver, og udvendige ribber forhindrer luftlåse. Dette brudsikre alternativ til glas er kemikalieresistent over for en lang række laboratoriekemikalier og reagenser og kan yde et værdifuldt bidrag til laboratoriesikkerhedsprogrammer.
- Polypropylen er brudresistent og kemisk kompatibel med en bred vifte af laboratoriereagenser
- Velegnet til almindeligt laboratoriebrug, er det en holdbar erstatning for glastragte
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 145 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 716 ml |
| Diameter (metrisk) stilk | 29 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 137 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | Skorstenkrudt PP 150 mm |
| Længde (metrisk) stilk | 32 mm |
| Mængde | 4/Pk.; 24/Cs. |