Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Hældetud af polypropylen
Trådstørrelse (metrisk):
S2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
Nyd nem enhåndsdispensering af væske uden at efterlade flasker helt åbne for miljøet. Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen hældetud er lavet til at passe til alle Nalgene flasker med 38-430 hals finish. Udluftet for at tillade jævnt flow for nem væskedispensering.
- Brugt til alle Nalgene flasker med 38-430 hals finish
- Tillader nem enhåndsudlevering af væske uden at efterlade flasker helt åbne for miljøet
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Hældetud |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. sag | 6 |
| nr. pr. pakke | 6 |
| Trådstørrelse (metrisk) | S2 mm |
| Liner materiale | Polyethylen |
| Halsfinish | S2 mm |
| Produkttype | Hældetud |
| Til brug med (udstyr) | Nalgene flasker med 38-430 mm hals finish |