Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pneumatisk trug af polypropylen
:
Trug Pneumatic Pp
Beskrivelse
Let og rustfast, denne trug har ingen skarpe hjørner eller separate dele at miste.
- Tilspidsede sider til rede
- Broen understøtter fire bredmundede 8,5 oz. (250 ml) flasker
- Gasrør passerer gennem en sløjfe for at forhindre væske i at strømme ind i gasledningen
- Væskeindløb og -udløbsforbindelser accepterer 0,25 ID x0,38 tommer. ydre dia. (6.4x 9,5 mm) rør
- Mål: 12,25Lx 6,75Wx 3 in.H (31x 17x 7,6 cm)
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B x H) | 12,25 x 6,75 x 3 tommer. (31 x 17 x 7,6 cm) |
| Højde (metrisk) | 7.6 mm |
| Længde (metrisk) | 31 cm |
| Materiale | Polypropylen |
| Type | Pneumatisk trug |
| Bredde (metrisk) | 17 cm |
| Længde (engelsk) | 12.25'' |
| Højde (engelsk) | 3 tommer |
| Form | Rektangulær |
| Bredde (engelsk) | 6,75 tommer. |