Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen Copolymer (PPCO) kander med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521782
Kapacitet (metrisk):
4 L
8 L
Lukkestørrelse:
38-430 mm
53B
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11774364
Brand: Thermo Scientific™ 22210010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Håndter ætsende væsker sikkert ved hjælp af gummihandsker og det store bærehåndtag på denne letvægts polypropylen kande.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen Copolymer (PPCO) kander med lukning er velegnede til håndtering af ætsende væsker, mens du bærer gummihandsker. Disse lette kander tilbyder fremragende kemikalieresistens og er tætte† når det bruges med Nalgene lukninger. Hældetuden er forskudt for nem og præcis hældning. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Nalgene Polypropylen copolymer kander er autoklaverbare til sterilisering.
Features:
  • Lightweight for easy handling and carrying—one-third the weight of glass
  • Autoclavable/Leakproof†
Includes:
Polypropylene screw caps
Note:
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving polypropylene jugs. For the best results, autoclave using a properly vented closure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1 gal., 4 L
Kapacitet (metrisk) 4 L
Kapacitet (engelsk) 1 gal.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Jug
Diameter (engelsk) 5,9 tommer
Diameter (engelsk) Indvendig hals 0.9 in.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 25 mm
Inkluderer Large carrying handle
Materiale PPCO
nr. pr. sag 6
nr. pr. pakke 1
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 304 mm
Produkttype Kande
Højde (engelsk) 12 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38-430 mm
Diameter (metrisk) 152 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.