Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen Copolymer (PPCO) kander med lukning
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen Copolymer (PPCO) kander med lukning er velegnede til håndtering af ætsende væsker, mens du bærer gummihandsker. Disse lette kander tilbyder fremragende kemikalieresistens og er tætte† når det bruges med Nalgene lukninger. Hældetuden er forskudt for nem og præcis hældning. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Nalgene Polypropylen copolymer kander er autoklaverbare til sterilisering.
- Let for nem håndtering og for at bære—en tredjedel af glasets vægt
- Autoklavabel/Lækagetæt†
Inkluderer:
Polypropylen skruehætter
Bemærk:
Afbryd helt gevindene eller fjern hætten, før du autoklaverer polypropylen-copolymer (PPCO) -dunke. For bedste resultat, autoklav med en korrekt ventileret lukning.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 2 gal., 8 L |
| Kapacitet (metrisk) | 8 L |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Jug |
| Diameter (engelsk) | 7,6 tommer |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 1,5 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 39 mm |
| Inkluderer | Stort bærehåndtag |
| Materiale | PPCO |
| nr. pr. sag | 6 |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.