Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen krukker med låg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521774
Kapacitet (metrisk):
2.2 L
4.6 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10656011
Brand: Thermo Scientific™ 53520002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar og transporter faste stoffer med disse polypropylenglas, der er kemisk kompatible med en lang række laboratoriematerialer.
Opbevar og transporter faste stoffer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen krukker. Disse krukker er kemisk kompatible med en lang række laboratoriematerialer.
  • Straight sides and no neck making access and retrieval easy
  • Larger sizes make excellent waste crocks
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 2.25 qt., 2.2L
Kapacitet (metrisk) 2.2 L
Kapacitet (engelsk) 2.25 qt.
Farve Gennemskinnelig
Diameter (engelsk) 5,2''
Til brug med (applikation) Opbevaring og transport
Inkluderer Dække
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 6
nr. pr. pakke 1
Vægt (metrisk) 0.33 kg
Klarhed Gennemskinnelig
Form Rund
Højde (metrisk) 192 mm
Produkttype Krukke
Højde (engelsk) 7,6 tommer.
Diameter (metrisk) 131 mm
Lukketype Låg