Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen krukker med låg
Artikelnummer. 10656011
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2.2 L
4.6 L
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10656011 2.2 L Hver
10641912 4.6 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10656011 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 53520002
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Opbevar og transporter faste stoffer med disse polypropylenglas, der er kemisk kompatible med en lang række laboratoriematerialer.
Opbevar og transporter faste stoffer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen krukker. Disse krukker er kemisk kompatible med en lang række laboratoriematerialer.
  • Lige sider og ingen hals, hvilket gør adgang og udtagning let
  • Større størrelser er fremragende som affaldskrukker
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 2.25 qt., 2.2L
Kapacitet (metrisk) 2.2 L
Farve Gennemskinnelig
Diameter (engelsk) 5,2''
Til brug med (applikation) Opbevaring og transport
Inkluderer Dække
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 6
nr. pr. pakke 1
Vægt (metrisk) 0.33 kg
Klarhed Gennemskinnelig
Højde (metrisk) 192 mm
Højde (engelsk) 7,6 tommer.
Diameter (metrisk) 131 mm
Lukketype Låg
Kapacitet (engelsk) 2.25 qt.
Form Rund
Produkttype Krukke