Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen krukker med låg
Beskrivelse
Opbevar og transporter faste stoffer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen krukker. Disse krukker er kemisk kompatible med en lang række laboratoriematerialer.
- Straight sides and no neck making access and retrieval easy
- Larger sizes make excellent waste crocks
- Autoclavable
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 4 qt., 4.6L |
| Kapacitet (metrisk) | 4.6 L |
| Kapacitet (engelsk) | 4 qt. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (engelsk) | 6,6 tommer. |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring og transport |
| Inkluderer | Dække |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. sag | 6 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Vis mere |