Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen, Heavy-Duty Vacuum Carboy med håndtag
Description
Ideel til de mest ekstreme serviceforhold Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen Heavy Duty Vacuum Carboy er nyttig som vakuumfælde og holder et fuldt vakuum i op til otte timer. Konstrueret af tykvægget naturlig polypropylen for at give ekstra styrke, den er forsynet med en hvid 83B PP lukning med termoplastisk elastomer (TPE) pakning. Tilpasningsmuligheder tilgængelige for væskeoverførselsapplikationer. Passer perfekt til en række valgfrie 83B lukninger med standard slangesæt (f.eks. Nalgene™ Top Works™ , Nalgene™ Påfyldning/udluftning) og brugerdefinerede slangesætdesign.
- Autoklaverbar, når lukkegevind er frigjort, og beholderen er tom
- Ikke klassificeret til trykbrug
Bestillingsoplysninger:
- For lukkemuligheder i vakuumapplikationer, brug med Nalgene Hurtigpåfyldnings-/udluftningslukninger (kat. nr. 2158), eller Nalgene Påfyldnings-/udluftningslukninger (kat. nr. 2162)
- Ekstra tilbehør inkluderer Nalgene Skotbeslag med modhager (kat. nr. 6149)
- For 1 til 5 L størrelser, se venligst Nalgene Kraftige vakuumflasker (kat. nr. 2126)
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 2,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukkestørrelse | 83B |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 250 mm |
| Til brug med (applikation) | Forberedelse af medier/buffere , Opbevaring af medier/buffere, Opbevaring, Transportation (Transport) |
| Inkluderer | Kraftig vakuumkarjong med håndtag |
| Materiale | Polypropylen |
| Show More |