Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen, Heavy-Duty Vacuum Carboy med håndtag
Artikelnummer. 10274301
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10274301 20 L Hver
10728681 10 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10274301 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 22260050
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Til brug med: Ideel til de mest ekstreme serviceforhold; Autoklaverbar; Lukkemateriale: Polypropylen; Farve: Hvid
Ideel til de mest ekstreme serviceforhold Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen Heavy Duty Vacuum Carboy er nyttig som vakuumfælde og holder et fuldt vakuum i op til otte timer. Konstrueret af tykvægget naturlig polypropylen for at give ekstra styrke, den er forsynet med en hvid 83B PP lukning med termoplastisk elastomer (TPE) pakning. Tilpasningsmuligheder tilgængelige for væskeoverførselsapplikationer. Passer perfekt til en række valgfrie 83B lukninger med standard slangesæt (f.eks. Nalgene™ Top Works™ , Nalgene™ Påfyldning/udluftning) og brugerdefinerede slangesætdesign.
  • Autoklaverbar, når lukkegevind er frigjort, og beholderen er tom
  • Ikke klassificeret til trykbrug
Bestillingsoplysninger:
  • For lukkemuligheder i vakuumapplikationer, brug med Nalgene Hurtigpåfyldnings-/udluftningslukninger (kat. nr. 2158), eller Nalgene Påfyldnings-/udluftningslukninger (kat. nr. 2162)
  • Ekstra tilbehør inkluderer Nalgene Skotbeslag med modhager (kat. nr. 6149)
  • For 1 til 5 L størrelser, se venligst Nalgene Kraftige vakuumflasker (kat. nr. 2126)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 83B
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 282 mm
Til brug med (applikation) Forberedelse af medier/buffere ​, Opbevaring af medier/buffere, Opbevaring, Transportation (Transport) ​
Inkluderer Kraftig vakuumkarjong med håndtag
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 4/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Carboy med håndtag
Sterilitet Ikke steril
Bind (engelsk) Brim 5,5 gal.
Volumen (metrisk) Rand 22.5 L
Workflow-trin Upstream procesløsningslagring. Upstream-validering