Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen Griffin lavformede plastikbæger
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521499
Kapacitet (metrisk):
30 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
4000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 3
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 10116310
Brand: Thermo Scientific™ 12010030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør præcis og effektiv hældning med disse lavformede bægerglas, med et enkelt-tud-design og letlæselige silketrykte gradueringer.
Udfør præcis og effektiv hældning med Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen Griffin Low-Form bægerglas, med et enkelt-tud design og letlæselige silketrykte gradueringer. Robust, genanvendelig konstruktion, der holder i årevis under typiske laboratorieforhold. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Opfylder ISO/DIN 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Nøjagtighed. Dette produkt er ACT Mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige produktkøbsbeslutninger.
Features:
  • Ribs for easy stacking
  • Silk-screened with graduations, size code, resin code, catalog number, max. temperature and “No Flame” symbol for easy identification and safe use
  • Autoclavable/Graduated
  • Meets ISO/DIN 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Naturlig gennemskinnelig
Oversigt Beaker Griffin Low-Form PP 30 mL
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Materiale PPCO
Graduation Range 5 to 30 mL
Inkrementer 5 mL
Mængde 12/Pk.; 48/Cs.
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO/DIN 7056
Skala 5mL to 30mL in 5 mL increments
Stil Griffin, Lav Form
ACT-mærke Ja