Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen Griffin lavformede plastikbæger
Beskrivelse
Udfør præcis og effektiv hældning med Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen Griffin Low-Form bægerglas, med et enkelt-tud design og letlæselige silketrykte gradueringer. Robust, genanvendelig konstruktion, der holder i årevis under typiske laboratorieforhold. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Opfylder ISO/DIN 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Nøjagtighed. Dette produkt er ACT Mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige produktkøbsbeslutninger.
- Ribs for easy stacking
- Silk-screened with graduations, size code, resin code, catalog number, max. temperature and “No Flame” symbol for easy identification and safe use
- Autoclavable/Graduated
- Meets ISO/DIN 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Naturlig gennemskinnelig |
| Oversigt | Beaker Griffin Low-Form PP 150 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Materiale | PPCO |
| Graduation Range | 20 to 150 mL |
| Inkrementer | 10 mL |
| Mængde | 12/Pk.; 48/Cs. |
| Type | Bægerglas |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |