Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Graduerede cylindre af polypropylen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4524588
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10190181
Brand: Thermo Scientific™ 36620010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør påføringer nøjagtigt med disse graduerede cylindre, som har generøse hældetude og indstøbte gradueringer.
Gennemfør ansøgninger nøjagtigt med Thermo Scientific™ Nalgene™ Graduerede cylindre af polypropylen, som har generøse hældetude, indstøbte gradueringer og en stor blå bund. Der er ingen menisk til at forvirre aflæsninger, hvilket eliminerer gætværk; cylinderne kan steriliseres kemisk og er velegnede til mad og drikke. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Dette produkt er ACT Mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige produktkøbsbeslutninger.
Funktioner:
  • Fremragende kemisk resistens til en bred vifte af løsninger
  • Modstår temperaturer op til 135 °C (275 °F) til en række forskellige anvendelser
  • Autoklaverbar (autoklavering vil påvirke nøjagtigheden)
  • Indstøbte gradueringer er silketrykt for nem læsning (kun 10mL til 1L størrelser)
Bestillingsoplysninger:
Individuelt pakket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Materiale Polypropylen
Tolerance ±0,2 ml
Varebeskrivelse Gradueret cylinder PP 10mL
Certificeringer/compliance ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, Part 177.1520
nr. pr. pakke 1
nr. pr. sag 24
Kalibrering At indeholde, at levere
Diameter (engelsk) 1,03 tommer.
Skala 0,8 ml til 10 ml i intervaller på 0,2 ml
Diameter (metrisk) 26.2 mm
Gradueringer 0.2 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Grænse for fejl ±0,20 ml
Maks. Temperatur 121 °C
Form Rund
Diameter (metrisk) indvendig 13.5 mm
Diameter (engelsk) Indvendig 0,53 tommer
Maks. Temperatur (engelsk) 250 °F
Base Type Sekskantet
Højde (engelsk) 4,34 tommer.
Højde (metrisk) 110.2 mm
Type Gradueret cylinder
ACT-mærke Ja