Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Graduerede cylindre af polypropylen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10683931
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer unitSize
10683931 100 mL 1 mL Hver
10190181 10 mL 0.2 mL Hver
10403921 25 mL 0.5 mL Hver
10559101 50 mL 1 mL Hver
10078510 250 mL 2 mL Hver
10624121 500 mL 5 mL Hver
31352067 500 mL 5 mL -
10453921 1000 mL 10 mL Hver
10404091 2000 mL 20 mL Hver
10599481 4000 mL 50 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10683931 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 36620100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00 DKK
    157.92 DKK / Pakke med 1
    Spare 10.08 DKK
    6% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør påføringer nøjagtigt med disse graduerede cylindre, som har generøse hældetude og indstøbte gradueringer.
Gennemfør ansøgninger nøjagtigt med Thermo Scientific™ Nalgene™ Graduerede cylindre af polypropylen, som har generøse hældetude, indstøbte gradueringer og en stor blå bund. Der er ingen menisk til at forvirre aflæsninger, hvilket eliminerer gætværk; cylinderne kan steriliseres kemisk og er velegnede til mad og drikke. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Dette produkt er ACT Mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige produktkøbsbeslutninger.
Funktioner:
  • Fremragende kemisk resistens til en bred vifte af løsninger
  • Modstår temperaturer op til 135 °C (275 °F) til en række forskellige anvendelser
  • Autoklaverbar (autoklavering vil påvirke nøjagtigheden)
  • Indstøbte gradueringer er silketrykt for nem læsning (kun 10mL til 1L størrelser)
Bestillingsoplysninger:
Individuelt pakket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Polypropylen
Tolerance ±1 ml
Certificeringer/compliance ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, Part 177.1520
Kalibrering At indeholde, at levere
Diameter (engelsk) 1.52 in.
Skala 3mL to 100mL in 1mL increments
Diameter (metrisk) 38.6 mm
Mængde 1/Pk., 12/Cs.
Gradueringer 1 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Grænse for fejl ±1.0mL
Form Rund
Maks. Temperatur (engelsk) 250 °F
Base Type Sekskantet
Højde (engelsk) 9.88 in.
Højde (metrisk) 251.1 mm
ACT-mærke Ja
Produkttype Gradueret cylinder
Maks. Temperatur (metrisk) 121 °C
Diameter (engelsk) Indre 1.04 in.
Diameter (metrisk) Indvendig 26.4 mm