Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen reagensglasstativer til generelle formål
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4520869
Skift visning
Array:
3 x 8
4 x 10
Til brug med (udstyr):
13-16 mm rør
16-20 mm rør
21-25 mm rør
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Array Til brug med (udstyr) unitSize
10579841 4 x 10 13-16 mm rør Hver
10179970 4 x 10 16-20 mm rør Hver
10672591 3 x 8 21-25 mm rør Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10579841 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 59300016
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stak tom Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen reagensglasstativer til generelle formål med andre stativer af samme længde.
Stak tom Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen reagensglasstativer til generelle formål med andre stativer af samme længde. Disse stativer fås med håndtag for nem transport. Hullerne er nøglet med indstøbte tal og bogstaver for nem identifikation af rør.
  • Superior chemical resistance make these compatible for many chemicals in the lab
  • Higher specific gravity than water so stays submerged in a water bath—won't float
Note:
These racks are NOT autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Test Tube Rack PP 16mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Holder Rør (13 til 16 mm)
Materiale Polypropylen
Stillinger 40
Form Rektangulær
Stabelbar Nej
Til brug med (udstyr) 13-16 mm rør
nr. pr. sag 4
nr. pr. pakke 1
Længde (metrisk) 28.5 cm
Længde (engelsk) 11''
Bredde (engelsk) 4,5 tommer.
Diameter (metrisk) åbning 16 mm
Produkttype Reagensrørstativ
Diameter (metrisk) Indvendig 16 mm
Hylder 3 niveauer
Array 4 x 10
Bredde (metrisk) 11.5 cm