Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen reagensglasstativer til generelle formål
Array:
3 x 8
4 x 10
Til brug med (udstyr):
13-16 mm rør
16-20 mm rør
21-25 mm rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Stak tom Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen reagensglasstativer til generelle formål med andre stativer af samme længde. Disse stativer fås med håndtag for nem transport. Hullerne er nøglet med indstøbte tal og bogstaver for nem identifikation af rør.
- Superior chemical resistance make these compatible for many chemicals in the lab
- Higher specific gravity than water so stays submerged in a water bath—won't float
Note:
These racks are NOT autoclavable
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Oversigt | Test Tube Rack PP 30mm |
| Array | 3 x 8 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Hvid |
| Holder | Rør (25 til 30 mm) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 24 |
| Form | Rektangulær |
| Hylder | 3 niveauer |
| Vis mere |