Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen reagensglasstativer til generelle formål
Beskrivelse
Stak tom Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen reagensglasstativer til generelle formål med andre stativer af samme længde. Disse stativer fås med håndtag for nem transport. Hullerne er nøglet med indstøbte tal og bogstaver for nem identifikation af rør.
- Overlegen kemisk resistens gør disse kompatible med mange kemikalier i laboratoriet
- Højere specifik vægt end vand, så hvis det forbliver nedsænket i et vandbad—, flyder det ikke
Bemærk:
Disse stativer er IKKE autoklaverbare
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Reagensglasstativ PP 16 mm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Hvid |
| Holder | Rør (13 til 16 mm) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 40 |
| Form | Rektangulær |
| Stabelbar | Nej |
| Til brug med (udstyr) | 13-16 mm rør |
| nr. pr. sag | 4 |
| Vis mere |