Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen reagensglasstativer til generelle formål
Array:
3 x 8
4 x 10
Til brug med (udstyr):
13-16mm Tubes
16-20mm Tubes
21-25mm Tubes
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Stak tom Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen reagensglasstativer til generelle formål med andre stativer af samme længde. Disse stativer fås med håndtag for nem transport. Hullerne er nøglet med indstøbte tal og bogstaver for nem identifikation af rør.
- Superior chemical resistance make these compatible for many chemicals in the lab
- Higher specific gravity than water so stays submerged in a water bath—won't float
Note:
These racks are NOT autoclavable
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Oversigt | Test Tube Rack PP 20mm |
| Array | 4 x 10 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Hvid |
| Holder | Rør (16 til 20 mm) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 40 |
| Form | Rektangulær |
| Hylder | 3 niveauer |
| Vis mere |