Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Væskeoverførselslukning af polypropylen
Beskrivelse
Udfør væskeoverførsel i laboratoriet eller marken med 70 mm Thermo Scientific™ Nalgene™ Væskeoverførselslukning af polypropylen. Lukninger er kompatible med Nalgene Mason Jars (Kat. nr. 2115), 125 og 500mL Nalgene Ligesidede krukker (kat. nr. 2116, 2117, 2118, 2119), sælges separat. Brug disse lukninger til hævert, evakuering, blødning af væskeledninger, opsamling af prøver eller overførsel af reagenser. To udluftningsporte er støbt ind i toppen af lukningen (kun udvendige han-porte; ingen forbindelse til interne faldrør), hvilket giver mulighed for ekstern tilslutning til en vakuum- eller trykpumpe med 1/4 tomme. ID fleksibel slange (slange sælges separat).
- Lukningen passer på Nalgene Mason Jars eller 125 og 250 ml krukker med lige sider for en perfekt pasform
- Eksterne portrør er støbt til lukning for længere levetid
- Vakuumgrænse: 5″ (127 mm) Hg
- Trykgrænse: 2psig (0,137 bar)
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Oversigt | Nalgene Polypropylen Flud-Transfer lukning, 6/cs. |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. sag | 6 |
| nr. pr. pakke | 6 |
| Trådstørrelse (metrisk) | S2 mm |
| Halsfinish | 70 mm |
| Til brug med (udstyr) | Nalgene Mason Jars eller 125 og 250 ml krukker med lige sider |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Produkttype | Væskeoverførselshætte |