Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flydende mikrorørstativ af polypropylen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4520866
Stillinger:
8
16
20
Form:
Firkant
Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 10292371
Brand: Thermo Scientific™ 59740404
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optø, afkøl og inkuber prøver ved forhøjede eller reducerede temperaturer ved hjælp af disse flydende mikrorørstativer, som er særligt nyttige i genetisk kloning, mikrobiologi og immunologiske laboratorier.
Optø, afkøl og inkuber prøver ved forhøjede eller reducerede temperaturer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Flydende mikrorørstativ af polypropylen. Disse stativer er især nyttige i genetisk kloning, mikrobiologi og immunologiske laboratorier og tilbyder fremragende temperaturbestandighed fra -70° til +100 °C (-94° til +212 °F). Rør er understøttet i stativet under læben. Firkantede eller runde stativer har indstøbte bogstaver og tal ved hvert hul for nem prøveidentifikation.
Features:
  • Square- and round-style racks for incubating 0.5 to 2.0mL microcentrifuge tubes at elevated or reduced temperatures in water or ice baths
  • Round-style racks fit conveniently inside 400 or 1000mL beakers
  • Square racks are designed for stable flotation in turbulent water baths — racks will float with a full load of filled tubes
  • On benchtop, rack legs prevent bottom of tubes from touching bench surface
  • Handle provides convenient transport, agitation and removal from water bath
  • Each hole has molded-in letters and numbers for easy sample identification
Note:
Racks are not autoclavable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Floating Microtube Rack
Array 4 x 4
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Holder Microtubes (1 to 2 mL)
Materiale Polypropylen
Stillinger 16
Form Firkant
Til brug med (udstyr) Tube sizes: 1.0, 1.2 and 2.0mL
nr. pr. sag 16
nr. pr. pakke 4
Længde (metrisk) 103 mm
Bredde (metrisk) 103 mm
Højde (metrisk) 65 mm