Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flydende mikrorørstativ af polypropylen
Artikelnummer. 10613991
Skift visning
Stillinger:
8
16
20
Form:
Firkant
Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stillinger Form Pakningsstørrelse
10613991 8 Rund Pakke med 4
10292371 16 Firkant Pakke med 4
10488692 20 Rund Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10613991 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 59744015
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Optø, afkøl og inkuber prøver ved forhøjede eller reducerede temperaturer ved hjælp af disse flydende mikrorørstativer, som er særligt nyttige i genetisk kloning, mikrobiologi og immunologiske laboratorier.
Optø, afkøl og inkuber prøver ved forhøjede eller reducerede temperaturer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Flydende mikrorørstativ af polypropylen. Disse stativer er især nyttige i genetisk kloning, mikrobiologi og immunologiske laboratorier og tilbyder fremragende temperaturbestandighed fra -70° til +100 °C (-94° til +212 °F). Rør er understøttet i stativet under læben. Firkantede eller runde stativer har indstøbte bogstaver og tal ved hvert hul for nem prøveidentifikation.
Features:
  • Square- and round-style racks for incubating 0.5 to 2.0mL microcentrifuge tubes at elevated or reduced temperatures in water or ice baths
  • Round-style racks fit conveniently inside 400 or 1000mL beakers
  • Square racks are designed for stable flotation in turbulent water baths — racks will float with a full load of filled tubes
  • On benchtop, rack legs prevent bottom of tubes from touching bench surface
  • Handle provides convenient transport, agitation and removal from water bath
  • Each hole has molded-in letters and numbers for easy sample identification
Note:
Racks are not autoclavable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Holder Microtubes (1 to 2 mL)
Materiale Polypropylen
Stillinger 8
Form Rund
Til brug med (udstyr) Tube sizes: 1.0, 1.2, 1.5 and 2.0mL
nr. pr. sag 16
nr. pr. pakke 4
Produkttype Floating Microtube Rack
Diameter (metrisk) Indvendig 66 mm
Array 8