Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flydende mikrorørstativ af polypropylen
Artikelnummer. 10292371
Skift visning
Stillinger:
8
16
20
Form:
Firkant
Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stillinger Form Pakningsstørrelse
10292371 16 Firkant Pakke med 4
10488692 20 Rund Pakke med 4
10613991 8 Rund Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10292371 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 59740404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    372.00 DKK
    292.84 DKK / Pakke med 4
    Spare 79.16 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Optø, afkøl og inkuber prøver ved forhøjede eller reducerede temperaturer ved hjælp af disse flydende mikrorørstativer, som er særligt nyttige i genetisk kloning, mikrobiologi og immunologiske laboratorier.
Optø, afkøl og inkuber prøver ved forhøjede eller reducerede temperaturer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Flydende mikrorørstativ af polypropylen. Disse stativer er især nyttige i genetisk kloning, mikrobiologi og immunologiske laboratorier og tilbyder fremragende temperaturbestandighed fra -70° til +100 °C (-94° til +212 °F). Rør er understøttet i stativet under læben. Firkantede eller runde stativer har indstøbte bogstaver og tal ved hvert hul for nem prøveidentifikation.
Funktioner:
  • Firkantede og runde racks til inkubation af 0,5 til 2,0 ml mikrocentrifugerør ved forhøjede eller reducerede temperaturer i vand eller isbade
  • Runde stativer passer praktisk i 400 eller 1000 ml bægre
  • Firkantede racks er designet til stabil flotation i turbulente vandbade. — Racks flyder med fuld belastning af fyldte tuber.
  • På bordpladen forhindrer rackben, at bunden af rørene rører bordoverfladen
  • Håndtaget giver nem transport, omrøring og fjernelse fra vandbad
  • Hvert hul har indbyggede bogstaver og tal for nem identifikation af prøverne
Bemærk:
Stativer er ikke autoklavable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Holder Mikrorør (1 til 2 ml)
Materiale Polypropylen
Stillinger 16
Form Firkant
Til brug med (udstyr) Rørstørrelser: 1,0, 1,2 og 2,0 ml
nr. pr. sag 16
nr. pr. pakke 4
Længde (metrisk) 103 mm
Produkttype Flydende mikrorørsstativ
Højde (metrisk) 65 mm
Array 4 x 4
Bredde (metrisk) 103 mm