Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-fyldte reagensrørstativer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4520870
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
Til brug med (udstyr):
10-13 mm rør
14-17 mm rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Til brug med (udstyr) unitSize
10400241 Hvid 10-13 mm rør Pakke med 2
10248680 Hvid 14-17 mm rør Pakke med 2
10763481 Blå 10-13 mm rør Pakke med 2
10300961 Blå 14-17 mm rør Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10400241 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 59770013
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold prøveopsamlingsrør, reaktionsglas og reagensglas med disse polypropylen reagensglaspløkker. Velegnet til tørring af glasplader og kromatografiplader.
Hold prøveopsamlingsrør, reaktionsglas og reagensglas med Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyldte polypropylen reagensglaspindestativer. Reoler er velegnede til tørring af glasplader, der anvendes i elektroforese, samt kromatografiplader. Disse kemisk resistente og autoklaverbare stativer vil ikke flyde i et vandbad.
  • Consist of an array of pegs spaced to hold given-diameter test tubes while allowing full view of the tube contents
  • Pegs also hold tubes in inverted position for drying
  • When inverted, ribs keep tubes off base to allow drainage through holes and minimize collection of airborne contaminants inside the tubes
  • Suitable for drying glass plates used in electrophoresis, as well as chromatography plates
  • Higher specific gravity than water so stays submerged in a water bath — won't float
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Test Tube Rack Peg Wht PP 13mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Rør (10 til 13 mm)
Materiale Filled Polypropylene
Stillinger 96
Form Rektangulær
Til brug med (udstyr) 10-13 mm rør
nr. pr. sag 8
nr. pr. pakke 2
Dimensioner (L x B x H) 7 x 5 x 2.5 in. (17.9 x 12.7 x 6.4 cm)
Længde (metrisk) 17.9 cm
Længde (engelsk) 7 tommer
Bredde (engelsk) 5 tommer
Højde (engelsk) 2,5 tommer
Diameter (metrisk) åbning 13 mm
Produkttype Test Tube Peg Rack
Diameter (metrisk) Indvendig 13 mm
Højde (metrisk) 6.4 cm
Array 8 x 12
Bredde (metrisk) 12.7 cm