Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer-kolber af polypropylen copolymer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10470001
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Lukkestørrelse:
Stopper No. 3
Stopper No. 6
Stopper No. 7
Stopper nr. 10
Stopper nr. 8
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 2
Pakke med 4
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
10470001 125 mL Stopper No. 3 Pakke med 12
10444881 250 mL Stopper No. 6 Pakke med 6
10633151 500 mL Stopper No. 7 Pakke med 4
10749681 1000 mL Stopper nr. 8 Pakke med 2
10065200 2000 mL Stopper nr. 10 Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10470001 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 41020125
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombiner disse kolber med de fleste laboratoriereagenser og -opløsninger på grund af deres fremragende kemiske kompatibilitet og brudsikre konstruktion.
Vælge Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen copolymer Erlenmeyer-kolber til brug med en bred vifte af laboratoriereagenser og -opløsninger på grund af deres fremragende kemiske kompatibilitet. Robust, brudsikker konstruktion og lav vægt sammenlignet med glas gør disse kolber til et værdifuldt element i laboratoriesikkerhedsprogrammer.
  • Translucent wall makes liquid level easily visible
  • 2000mL size has molded-in graduations
  • Mouth sized to accept standard sized stoppers (stopper sold separately)
  • Repeatedly autoclavable for long life and rigorous use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Oversigt Flask Erlenmeyer PP 125mL
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Materiale PPCO
nr. pr. sag 24
nr. pr. pakke 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Nej
Mundstil Smal
Sterilitet Ikke steril
Bund form Almindelig
Lukkestørrelse Stopper No. 3