Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer-kolber af polypropylen copolymer
Beskrivelse
Vælge Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen copolymer Erlenmeyer-kolber til brug med en bred vifte af laboratoriereagenser og -opløsninger på grund af deres fremragende kemiske kompatibilitet. Robust, brudsikker konstruktion og lav vægt sammenlignet med glas gør disse kolber til et værdifuldt element i laboratoriesikkerhedsprogrammer.
- Translucent wall makes liquid level easily visible
- 2000mL size has molded-in graduations
- Mouth sized to accept standard sized stoppers (stopper sold separately)
- Repeatedly autoclavable for long life and rigorous use
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 64 oz. |
| Oversigt | Flask Erlenmeyer PP 2000mL |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Materiale | PPCO |
| nr. pr. sag | 6 |
| nr. pr. pakke | 2 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Uddannet | Ja |
| Mundstil | Smal |
| Vis mere |