Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen, endestykker, mini
Mængde:
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Luk sikkert 3/4'' eller 3'' sanitære porte på carboys med Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen endestykker. Disse er pålidelige, gentagelige tætninger, når de bruges i kombination med en silikonepakning og ægte unionsklemme. En rille på undersiden af endehætten accepterer standard sanitære pakninger til tætning af systemerne.
- Forsegler sanitære porte på Nalgene Sanitære Carboys (nr. 2630 og 2640)
- USP Klasse VI
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | 19 mm |
| Oversigt | 0,75 tommer Mini (19 mm) |
| Diameter (metrisk) indvendig slange | 16 mm |
| Til brug med (udstyr) | Nalgene Sanitære Carboys |
| Materiale | Polypropylen |
| Produkttype | Kasket |
| Mængde | Hver |