Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen, endedæksel
Artikelnummer. 15951501
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
15951501 Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 15951501 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 26892075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.00 DKK
    220.10 DKK / Pakke med 4
    Spare 13.90 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Til brug med:Nalgene Carboy 2630 og 2261
Sanitære porte for nem påfyldning/påfyldning og dispensering. Thermo Scientific™ Nalgene™ Endehætter i polycarbonat eller polypropylen til at udføre operationer. Hætter kan også monteres sikkert til 3 tommer sanitær flange til applikationer, der bruges med Nalgene™ Sanitære Carboys.
  • Autoklaverbar
  • Kompatibel med Nalgene Sanitære Carboys (kat. nr. 2630 og 2261)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt To 0,75 tommer. (19 mm) sanitære porte, polypropylen
Diameter (engelsk) Indvendig slange 0,75 tommer
Diameter (metrisk) indvendig slange 19 mm
Til brug med (udstyr) Nalgene Sanitære Carboys
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 4/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Endekappe