Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen Economy Plastic Graduerede Cylindre
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10558141
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10558141
Brand: Thermo Scientific™ 36640025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dispenser væsker nemt med letlæselige, indstøbte inddelinger, der ikke smitter af ved at bruge disse graduerede cylindre til en overkommelig pris.
Dispenser let væske med letlæselige, indstøbte gradueringer, der ikke smitter af. Overkommelig pris Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen Economy Graduated Cylindre har en generøs hældetud og udviser fremragende kemikalie- og brudbestandighed. Dette produkt er ACT Mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige produktkøbsbeslutninger.
  • Translucent
  • Non-wetting
  • Economical and recyclable; designed for single-use
  • No meniscus to confuse readings, allowing for accurate measurements
  • Temperature resistance up to 135°C (275°F)
  • Large, ribbed, rounded base that provides reinforcement and stability, preventing rolling or tipping
  • Calibrated “To Contain“ and “To Deliver” at 20°C
Recycling Information: Nalgene reusable labware products are designed to last many years under typical laboratory conditions. Yet, as with all durable products, they need to be retired and replaced eventually.  Thermo Fisher Scientific encourages recycling Nalgene polypropylene labware at end of product life in communities where polypropylene can be recycled.
Nalgene beakers and graduated cylinders are delivered in corrugate cartons made from 100% post-consumer recycled material.  Packaging bags are made from LDPE and are readily recyclable once the label is removed.   Please continue to cycle and recycle your cartons and bags.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Polypropylen
Varebeskrivelse Graduated Cylinder Economy PP 25mL
nr. pr. sag 18
Kalibrering At indeholde
Diameter (engelsk) 0,75 tommer
Diameter (metrisk) 19.1 mm
Gradueringer 0.5 mL
Maks. Temperatur 120 °C
Form Rund
Diameter (metrisk) indvendig 28.2 mm
Diameter (engelsk) Indvendig 1.11 in.
Maks. Temperatur (engelsk) 248 °F
Til brug med (applikation) Laboratorier
Base Type Rund
Højde (engelsk) 5.53 in.
Højde (metrisk) 140.5 mm
Type Gradueret cylinder
ACT-mærke Ja