Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen Economy Plastic Graduerede Cylindre
Product Code. 10068640
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Unit Size:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Unit Size
10068640 250 mL 2 mL -
11399714 10 mL 0.2 mL -
10189990 10 mL 0.2 mL Hver
10558141 25 mL 0.5 mL Hver
10038630 50 mL 1 mL Hver
10443901 100 mL 1 mL Hver
10150041 500 mL 5 mL Hver
10068650 1000 mL 10 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 10068640 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 36640250
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
View all promotions
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Dispenser væsker nemt med letlæselige, indstøbte inddelinger, der ikke smitter af ved at bruge disse graduerede cylindre til en overkommelig pris.
Dispenser let væske med letlæselige, indstøbte gradueringer, der ikke smitter af. Overkommelig pris Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen Economy Graduated Cylindre har en generøs hældetud og udviser fremragende kemikalie- og brudbestandighed. Dette produkt er ACT Mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige produktkøbsbeslutninger.
  • Gennemskinnelig
  • Ikke-vådning
  • Økonomisk og genanvendelig; designet til engangsbrug
  • Ingen menisk til at forvirre målingerne, hvilket muliggør nøjagtige målinger
  • Temperaturmodstand op til 135 °C (275 °F)
  • Stor, ribbet, afrundet bund, der giver forstærkning og stabilitet og forhindrer rulning eller væltning
  • Kalibreret “til at indeholde “ og “levere” ved 20 °C
Genanvendelsesinformation: Nalgene Genanvendelige laboratorieprodukter er designet til at holde mange år under typiske laboratorieforhold. Men som med alle holdbare produkter skal de tages ud af drift og udskiftes på sigt.    Thermo Fisher Scientific opfordrer til genanvendelse Nalgene af polypropylen-laboratorieudstyr ved produktets udløb i samfund, hvor polypropylen kan genanvendes.
Nalgene bægre og graderede cylindre leveres i bølgebakker lavet af 100% genbrugsmateriale.    Emballageposer er lavet af LDPE og kan let genanvendes, når etiketten er fjernet.      Fortsæt venligst med at cykle og genanvende dine kasser og poser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Polypropylen
Kalibrering At indeholde
Diameter (engelsk) 1,52 tommer
Diameter (metrisk) 38.6 mm
Mængde 1/Pk., 12/Cs.
Gradueringer 2 mL
Form Rund
Maks. Temperatur (engelsk) 248 °F
Til brug med (applikation) Laboratorier
Base Type Rund
Højde (engelsk) 11,6''
Højde (metrisk) 294.6 mm
ACT-mærke Ja
Produkttype Gradueret cylinder
Maks. Temperatur (metrisk) 120 °C
Diameter (engelsk) Indre 1,99 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 50.5 mm