Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen desikcator med stophane
Artikelnummer. 10166640
Skift visning
Højde (metrisk):
24 cm
Artikelnummer. Højde (metrisk)
10166640 24 cm
1 options
Artikelnummer. 10166640 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 53100250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1375.00 DKK
    1236.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 138.36 DKK
    10% Slukket
På lager
Se tydeligt indholdet med det gennemsigtige PC-dæksel på denne polypropylen-desiccator. Den er lettere end glas og kompatibel med alle faste tørrede midler.
Se indholdet tydeligt med det gennemsigtige PC-dæksel på Thermo Scientific™ Nalgene™ polypropylen-desiccator med stophane. Lettere end glas er den robuste polypropylenkrop kompatibel med alle faste tørrede midler og beskytter mod brud. Denne desiccator er kun til brug ved stuetemperatur og kan bruges med eller uden vakuum. * * Pladen vist på billedet er ikke inkluderet og ikke tilgængelig. Bruger Nalgene desiccatorplade 5312-0230, solgt separat.
Funktioner:
  • Fuld vakuum kan anvendes efter de medfølgende instruktioner for korrekt ydeevne
  • Polypropylen stophane med PTFE-prop kan bruges med 0,25 tommer (6,4 mm) ID-rør (rør sælges separat)
  • Vakuumforbindelsen er placeret på desiccatorens legeme, hvilket gør dækslet lettere at håndtere
  • Lige boring-design eliminerer lækage i stophanevakuum
  • Ingen pakning er nødvendig; fedt gør polycarbonatdækket lufttæt, selv uden vakuum
  • Indsænket fand holder fedt væk fra bordpladen, når dækslet sættes på
  • Desiccator tager enhver standard 230 mm desiccatorplade såsom Cat. Nr. 5312-0230 (solgt separat)
Bemærk:
Desiccator er ikke autoklaverbar
Inkluderer:
Dæksel, Stopcock
Kræver
230 mm plade såsom Nalgene 5312-0230. (metalplade på billedet er ikke inkluderet og ikke tilgængelig)
Bestillingsoplysninger:
Erstatningsdæksel tilgængeligt (Kat. Nr. 715311-0250)
Venligst genanvend de bølgepap og LDPE poser, som dine Nalgene produkter er pakket i.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Desiccator Vacuum PP/PC 250 mm
Produkttype Topbetjent vakuum-desiccator
Maks. Frigang over plade 5,6 tommer
Mængde 1/Pk. 4/Cs.
Højde (metrisk) 24 cm
Højde (engelsk) 9,6''
Diameter (engelsk) Indre 9,7 tommer
Diameter (engelsk) Ydre 13 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 24.6 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 33 cm
Vægt (engelsk) 1 lb.
Vægt (metrisk) 454 g