Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen, lukning med modhager skotfittings, 1/2 tomme
Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ Nalgene™ Lukninger med piskede skotfittings for at tilpasse de fleste Nalgene flaske- og carboy-lukninger til aseptisk overførsel af væsker.
- Størrelse 38 mm-430 lukninger er forborede, hvilket giver mulighed for nem og sikker intern montering
- Modhager i begge ender for at acceptere slanger i og uden for beholderen
- Støbt af hvid, autoklaverbar polypropylen, klar til intern sterilisering
Instruktioner, boreskabelon og et sæt med to panelmonterede modhager, acetalmøtrikker og silikonepakninger.
Bestillingsoplysninger:
Skotbeslag med modhager sælges også separat (6149-0001 og 6149-0002).
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | 38-430 |
| Oversigt | Lukning med modhager skotfitting |
| Diameter (engelsk) Indvendig slange | 1/2 tomme. |
| Til brug med (udstyr) | Nalgene kulturkar |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. sag | 4/Cs. |
| nr. pr. pakke | 4 Pk. |
| Produkttype | Lukning |
| Mængde | Tilfælde af 4 |