Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Carboy with Tubulation
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10550363
Skift visning
Capacity: 5.25 gal. (20L)
Artikelnummer.
10550363 Capacity: 5.25 gal. (20L)
1 options
Løsn gevindene helt eller fjern lukningen før autoklavering. Anbefales ikke til farlige materialer.
Artikelnummer. 10550363 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 23010050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Løsn gevindene helt eller fjern lukningen før autoklavering. Anbefales ikke til farlige materialer.
Til brug med: Til brug med destilleret vand og dyrkningsmedier.; Autoklaverbar; Lukkemateriale: Polypropylen; Farve: Hvid
Ensure more complete drainage with the low outlet of Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoclavable Polypropylene Carboys with Bottom Tubulation, excellent for distilled water and culture media.
Features:
  • Bottom tubulation molded in one piece with bottle
  • Molded-in handles for ease in transporting containers
  • Molded-in graduations in 1 gal. and 5L increments
  • Neck accepts No. 13.5 rubber stopper
  • Autoclavable/Graduated/Leakproof† when used with the provided Nalgene closures
Ordering Information:
Both sizes accept 0.5in. I.D. (1.3cm) tubing - Not Included
Includes:
White polypropylene screw cap with TPE gasket
Note:
A hose clamp should be used when attaching tubing to ensure tight fit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 83B
Farve Hvid
Oversigt Autoklaverbar Carboy m/bundtubulation
Diameter (metrisk) Indvendig hals 64 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 281 mm
Til brug med (applikation) Til brug med destilleret vand og dyrkningsmedier.
Gradueringer Indstøbte gradueringer i 1 gal. og 5 L trin
Højde (metrisk) med lukning 528 mm
Inkluderer Indstøbte håndtag
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 4/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Carboy med Tubulation
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.